Print…
Salicilato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-hydroxybenzoate
S0011-25ML S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA 16 EUR
TCIAS0011-25ML TCIAS0011-500ML
Salicilato de etilo ≥99.0% (por GC)
Salicilato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 231°C
Ponto de Fusão: 1
Ponto de Inflamação: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002215
Número CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 14,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&vid=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %