Print…
2-Butynoic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-butynoate
T1052-1ML T1052-5ML
TCIAT1052-1MLEA 19 EUR
TCIAT1052-1ML TCIAT1052-5ML
2-Butynoic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
2-Butynoic acid ethyl ester
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00015182
Número CAS: 4341-76-8
EINECS: 224-395-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd29634494eb73766ea4eaf3138dd9f0360d6c3&vid=dcd29634494eb73766ea4eaf3138dd9f0360d6c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %