Print…
Oleato de etilo ≥70% (por GC)
Fornecedor: TCI
O0054-25ML O0054-500ML
TCIAO0054-25MLEA 20 EUR
TCIAO0054-25ML TCIAO0054-500ML
Oleato de etilo ≥70% (por GC)
Oleato de etilo
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 209°C
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 181°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009579
Número CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&vid=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %