Print…
Fenilacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0122-25ML P0122-500ML
TCIAP0122-25MLEA 16 EUR
TCIAP0122-25ML TCIAP0122-500ML
Fenilacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fenilacetato de etilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009178
Número CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&vid=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %