Print…
Benzamide ≥99.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid amide
B0012-25G B0012-500G
TCIAB0012-25GEA 30 EUR
TCIAB0012-25G TCIAB0012-500G
Benzamide ≥99.0% (por base de azoto total)
Benzamide
Fórmula: C₇H₇NO
Peso Molecular: 121.14 g/mol
Ponto de ebulição: 288
Ponto de Fusão: 124
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007968
Número CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 14,01060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&vid=a2fcec5f7c478028c8f24551a9d0aff7d89d7b43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency