Print…
N,N-Dietilacetamida ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0461-25ML D0461-500ML
TCIAD0461-25MLEA 30 EUR
TCIAD0461-25ML TCIAD0461-500ML
N,N-Dietilacetamida ≥99.0% (por GC)
N,N-Dietilacetamida
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 185°C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009047
Número CAS: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300495fa7b2523ed8c9608b4a97184bfdae7b4dd&vid=300495fa7b2523ed8c9608b4a97184bfdae7b4dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %