Print…

Fumaroyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Fumaryl chloride

F0152-25G F0152-500G F0152-100G
TCIAF0152-25GEA 40 EUR
TCIAF0152-25G TCIAF0152-500G TCIAF0152-100G
Fumaroyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fumaroyl chloride
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₂
Peso Molecular: 152.96 g/mol
Ponto de ebulição: 161
Ponto de Fusão: -2
Ponto de Inflamação: 77°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000733
Número CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&vid=da5052ce0a769231068e6255ba8deded48fc9bb3&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR