Print…
Oxalyl dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Oxalyl chloride
O0082-25G O0082-500G O0082-100G
TCIAO0082-25GEA 18 EUR
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G TCIAO0082-100G
Oxalyl dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Oxalyl dichloride
Fórmula: C₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 64°C
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000704
Número CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %