Print…
Oleoyl chloride ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Oleic acid chloride
O0053-25G O0053-250G
TCIAO0053-25GEA 34 EUR
TCIAO0053-25G TCIAO0053-250G
Oleoyl chloride ≥80.0% (por GC)
Oleoyl chloride
Fórmula: C₁₈H₃₃ClO
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 171°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134332
Número CAS: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&vid=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %