Print…
Cloreto de butirilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0770-25G B0770-500G
TCIAB0770-25GEA 16 EUR
TCIAB0770-25G TCIAB0770-500G
Cloreto de butirilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de butirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000752
Número CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&vid=940bf349ff61c9120793744ecd0717e4cf4c2197&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %