Print…
Cloreto de benzóilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzoic acid chloride
B0105-25ML B0105-500ML
TCIAB0105-25MLEA 17 EUR
TCIAB0105-25ML TCIAB0105-500ML
Cloreto de benzóilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de benzóilo
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: ∼–0,6 °C
Densidade: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000653
Número CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&vid=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %