Print…
Brometo de acetilo ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0080-25G A0080-500G
TCIAA0080-25GEA 16 EUR
TCIAA0080-25G TCIAA0080-500G
Brometo de acetilo ≥97.0% (por análise titulométrica)
Brometo de acetilo
Fórmula: C₂H₃BrO
Ponto de ebulição: 77 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 71 °C
Número MDL : MFCD00000114
Número CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
UN: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&vid=9f5dafd2c552a4f89caa92d257c11128fa51554d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %