Print…
Benzoyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0104-25G B0104-5G
TCIAB0104-25GEA 145 EUR
TCIAB0104-25G TCIAB0104-5G
Benzoyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzoyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 219°C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,527 to 1.5564 g/cm³ (10 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000112
Número CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcafaa8db28bdfc47a42098af19978178621921a&vid=fcafaa8db28bdfc47a42098af19978178621921a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %