Print…
Ácido dehidroacético ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Acetil-6-metil-2H-pirano-2,4(3H)-diona
D0039-25G D0039-500G
TCIAD0039-25GEA 23 EUR
TCIAD0039-25G TCIAD0039-500G
Ácido dehidroacético ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido dehidroacético
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066709
Número CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 14,02865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&vid=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency