Print…
1,3-Dimethylbarbituric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1618-500G D1618-25G D1618-100G
TCIAD1618-500GEA 244 EUR
TCIAD1618-500G TCIAD1618-25G TCIAD1618-100G
1,3-Dimethylbarbituric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Dimethylbarbituric acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃
Peso Molecular: 156.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006675
Número CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&vid=1a0449d84a2d96c5a51c2552675c4d8f11fa7f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency