Print…
2-Thiobarbituric acid 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
T0192-500G T0192-25G T0192-100G
TCIAT0192-500GEA 551 EUR
TCIAT0192-500G TCIAT0192-25G TCIAT0192-100G
2-Thiobarbituric acid 98,0 Titrimetric
2-Thiobarbituric acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Peso Molecular: 144.15 g/mol
Ponto de ebulição: 419
Ponto de Fusão: 245°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006674
Número CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&vid=a2aa4c59b5256ea1169b20f1dcec5715f4f7e2ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency