Print…
2-Ethyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0063-25G E0063-500G
TCIAE0063-25GEA 18 EUR
TCIAE0063-25G TCIAE0063-500G
2-Ethyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
2-Ethyl-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 415 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Número MDL : MFCD00001237
Número CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&vid=aba3697594347a5d3c81fbc851e5f121982ca1e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency