Print…
9,10-Phenanthrenequinone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0080-25G P0080-5G
TCIAP0080-25GEA 119 EUR
TCIAP0080-25G TCIAP0080-5G
9,10-Phenanthrenequinone ≥99.0% (por GC)
9,10-Phenanthrenequinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Densidade: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001163
Número CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&vid=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency