Print…
p-Benzoquinona ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Benzoquinona, Quinona
B0089-25G B0089-500G B0089-100G
TCIAB0089-25GEA 18 EUR
TCIAB0089-25G TCIAB0089-500G TCIAB0089-100G
p-Benzoquinona ≥98.0% (por análise titulométrica)
p-Benzoquinona
Fórmula: C₆H₄O₂
Ponto de ebulição: ~ 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Densidade: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001591
Número CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&vid=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C