Print…
L(+)-Ácido ascórbico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0537-25G A0537-500G
TCIAA0537-25GEA 17 EUR
TCIAA0537-25G TCIAA0537-500G
L(+)-Ácido ascórbico ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-ácido ascórbico
Fórmula: C₆H₈O₆
Ponto de ebulição: 553 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 192°C
Densidade: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064328
Número CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ALCANCE: exempt
Merck Index: 14,00830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&vid=3d9d2e49c3c04cd88d80bc6cce7970862481dcca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency