Print…
Kojic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
K0010-25G K0010-500G
TCIAK0010-25GEA 29 EUR
TCIAK0010-25G TCIAK0010-500G
Kojic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Kojic acid
Fórmula: C₆H₆O₄
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006580
Número CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 14,05317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&vid=708a6fd5d0d40a036ab94f337c93337af8739290&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency