6-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1535-25G
M1535-5G
TCIAM1535-25GEA
69
EUR
TCIAM1535-25G
TCIAM1535-5G
6-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-1-indanone
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₂ Peso Molecular: 162.19 g/mol Ponto de ebulição: 270 Ponto de Fusão: 108 |
Número MDL :
MFCD00021232 Número CAS: 13623-25-1 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...