Print…
2-Aminobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0788-25G A0788-500G
TCIAA0788-25GEA 47 EUR
TCIAA0788-25G TCIAA0788-500G
2-Aminobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₁NO
Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007713
Número CAS: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e98831d9d33751744d17835619237720398a51f&vid=2e98831d9d33751744d17835619237720398a51f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency