Print…
Ácido 2-oxoglutárico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
K0005-25G K0005-500G K0005-100G
TCIAK0005-25GEA 21 EUR
TCIAK0005-25G TCIAK0005-500G TCIAK0005-100G
Ácido 2-oxoglutárico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido 2-oxoglutárico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 14,05303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&vid=a3777d5abbf08973c33da7825f35dfef3c172697&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency