Print…
Ácido o-acetilsalicílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2262-25G A2262-500G
TCIAA2262-25GEA 16 EUR
TCIAA2262-25G TCIAA2262-500G
Ácido o-acetilsalicílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido o-acetilsalicílico
Fórmula: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Ponto de ebulição: 140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002430
Número CAS: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&vid=0cc8faa34585dc16f5db6704f890dece94b219b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C