Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
A0120-1G A0120-25G
TCIAA0120-1GEA 18 EUR
TCIAA0120-1G TCIAA0120-25G
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 205…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&vid=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency