Print…
Dibenzosuberone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1801-25G D1801-100G
TCIAD1801-25GEA 17 EUR
TCIAD1801-25G TCIAD1801-100G
Dibenzosuberone ≥98.0% (por GC)
Dibenzosuberone
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Densidade: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003587
Número CAS: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&vid=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %