Chalcone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C0071-25G
C0071-500G
C0071-100G
TCIAC0071-25GEA
22
EUR
TCIAC0071-25G
TCIAC0071-500G
TCIAC0071-100G
Chalcone ≥98.0% (por GC)
Chalcone
Fórmula:
(C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅) Ponto de ebulição: 345 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 53…56 °C Densidade: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C) |
Número MDL :
MFCD00003082 Número CAS: 94-41-7 EINECS: 202-330-2 Merck Index: 14,02037 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |