Print…
1-Etil-2-pirrolidona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Etil-2-pirrolidona
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 17 EUR
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Etil-2-pirrolidona ≥98.0% (por GC)
1-Etil-2-pirrolidona
Fórmula: C₆H₁₁NO
Peso Molecular: 113.16 g/mol
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003199
Número CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %