Print…
2-Piperidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
P0455-25G P0455-500G P0455-100G
TCIAP0455-25GEA 29 EUR
TCIAP0455-25G TCIAP0455-500G TCIAP0455-100G
2-Piperidone ≥98.0% (por GC)
2-Piperidone
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Densidade: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006037
Número CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c64a5e708a2af87a6499367f4739f925efc530&vid=18c64a5e708a2af87a6499367f4739f925efc530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency