Print…
3-Butyne-2-one ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: But-3-yn-2-one
B2393-5G B2393-1G
TCIAB2393-5GEA 186 EUR
TCIAB2393-5G TCIAB2393-1G
3-Butyne-2-one ≥97.0% (por GC)
3-Butyne-2-one
Fórmula: C₄H₄O
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: –1°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008775
Número CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&vid=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %