Print…
Carbonato de propileno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0525-25G P0525-500G
TCIAP0525-25GEA 17 EUR
TCIAP0525-25G TCIAP0525-500G
Carbonato de propileno ≥98.0% (por GC)
Carbonato de propileno
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 242°C
Ponto de Fusão: -49°C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&vid=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %