Print…
2'-Methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0172-25ML M0172-500ML
TCIAM0172-25MLEA 41 EUR
TCIAM0172-25ML TCIAM0172-500ML
2'-Methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 216°C
Densidade: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008734
Número CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&vid=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %