Print…
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
C0455-25G C0455-500G
TCIAC0455-25GEA 16 EUR
TCIAC0455-25G TCIAC0455-500G
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (por GC)
Pyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₄N₂
Peso Molecular: 104.11 g/mol
Ponto de ebulição: 225°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006218
Número CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&vid=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %