Print…
Cianoguadinida ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C0454-500G C0454-25G
TCIAC0454-500GEA 28 EUR
TCIAC0454-500G TCIAC0454-25G
Cianoguadinida ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cianoguadinida
Fórmula: (H₂N)₂CNCN
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008066
Número CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 14,03092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&vid=261cad1de94683447fa014a27abc95d12ae00084&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C