Print…
Cianocobalamina ≥95.0% (por UV/Vis)
Fornecedor: TCI
C0449-1G C0449-100MG
TCIAC0449-1GEA 86 EUR
TCIAC0449-1G TCIAC0449-100MG
Cianocobalamina ≥95.0% (por UV/Vis)
Cianocobalamina
Fórmula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Ponto de Fusão: 320 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151092
Número CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 14,10014
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (UV-vis method) 95.0 to 105.0 % (calcd.on dried substance)
abs-ratio (a/b) 0.53 to 0.59 (E278/E361)
abs-ratio (2a/2b) 0.29 to 0.32 (E550/E361)
Drying loss max. 10.0 %