Print…
Cianeto de benzilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phenylacetonitrile
P0128-25ML P0128-500ML
TCIAP0128-25MLEA 18 EUR
TCIAP0128-25ML TCIAP0128-500ML
Cianeto de benzilo ≥98.0% (por GC)
Cianeto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CN
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: –24°C
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001894
Número CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,01131
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %