Print…
2-Chlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
C2069-25G C2069-5G
TCIAC2069-25GEA 62 EUR
TCIAC2069-25G TCIAC2069-5G
2-Chlorothioanisole ≥98.0% (por GC)
2-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 227°C
Número MDL : MFCD00040124
Número CAS: 17733-22-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&vid=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %