4-Chlororesorcinol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C0285-25G
C0285-500G
TCIAC0285-25GEA
29
EUR
TCIAC0285-25G
TCIAC0285-500G
4-Chlororesorcinol ≥98.0% (por GC)
4-Chlororesorcinol
Fórmula:
C₆H₅ClO₂ Ponto de ebulição: 256°C Ponto de Fusão: 103…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002273 Número CAS: 95-88-5 EINECS: 202-462-0 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 110.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...