Print…
Cloreto de colina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
C0329-25G C0329-500G
TCIAC0329-25GEA 20 EUR
TCIAC0329-25G TCIAC0329-500G
Cloreto de colina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de colina
Fórmula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Ponto de Fusão: 302°C
Densidade: ~ 1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011721
Número CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 14,02206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c710b9b91797f7e2d03a26c54210d2f7f44e1b5&vid=7c710b9b91797f7e2d03a26c54210d2f7f44e1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %