Print…
2,4-Dichloro-3,5-xylenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1109-25G D1109-500G
TCIAD1109-25GEA 27 EUR
TCIAD1109-25G TCIAD1109-500G
2,4-Dichloro-3,5-xylenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-3,5-xylenol
Fórmula: C₈H₈Cl₂O
Ponto de ebulição: 269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96 °C
Número MDL : MFCD00019981
Número CAS: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97cc384359491b9118d274b95fcf1b056e3d6356&vid=97cc384359491b9118d274b95fcf1b056e3d6356&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C