Print…
2-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-methyl-2-pyridylamine, 3-Chloro-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-chloro-5-picoline
A1887-1G A1887-5G
TCIAA1887-1GEA 44 EUR
TCIAA1887-1G TCIAA1887-5G
2-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.59 g/mol
Número MDL : MFCD07368858
Número CAS: 31430-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&vid=b1b5f434d11ffcec7d75ad4b996ea71b324e65e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C