Print…
2-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1502-25G A1502-5G
TCIAA1502-25GEA 81 EUR
TCIAA1502-25G TCIAA1502-5G
2-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Número MDL : MFCD00006313
Número CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f97d5964ffd01eb139f57126ea001a0b8df0ba75&vid=f97d5964ffd01eb139f57126ea001a0b8df0ba75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency