Print…
2-Amino-6-cloropurina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
A1407-1G A1407-5G
TCIAA1407-1GEA 16 EUR
TCIAA1407-1G TCIAA1407-5G
2-Amino-6-cloropurina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-6-cloropurina
Fórmula: C₅H₄ClN₅
Peso Molecular: 169.57 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Número MDL : MFCD00075252
Número CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&vid=f4bf2b9e0f616d98a54d88681c53703f87b35bb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %