Print…
Chlorosulphonyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0886-25G C0886-500G C0886-100G
TCIAC0886-25GEA 28 EUR
TCIAC0886-25G TCIAC0886-500G TCIAC0886-100G
Chlorosulphonyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Chlorosulphonyl isocyanate
Fórmula: CClNO₃S
Peso Molecular: 141.53 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: –80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011608
Número CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&vid=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %