Print…
2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0499-5G I0499-1G
TCIAI0499-5GEA 51 EUR
TCIAI0499-5G TCIAI0499-1G
2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 66°C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002000
Número CAS: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&vid=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %