Print…
2-Chloroethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0293-25G I0293-5G
TCIAI0293-25GEA 79 EUR
TCIAI0293-25G TCIAI0293-5G
2-Chloroethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl isocyanate
Fórmula: C₃H₄ClNO
Ponto de ebulição: 135°C
Densidade: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002043
Número CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&vid=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %