Print…
Chlorodifluoroacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1503-10G C1503-25G
TCIAC1503-10GEA 74 EUR
TCIAC1503-10G TCIAC1503-25G
Chlorodifluoroacetic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Chlorodifluoroacetic anhydride
Fórmula: C₄Cl₂F₄O₃
Ponto de ebulição: 93,5 - 94 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,3953 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000774
Número CAS: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&vid=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %