Print…
Acido Clorodifluoroacético ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Difluorochloroacetic acid
C0990-25G C0990-500G
TCIAC0990-25GEA 22 EUR
TCIAC0990-25G TCIAC0990-500G
Acido Clorodifluoroacético ≥98.0% (por análise titulométrica)
Acido Clorodifluoroacético
Fórmula: C₂HClF₂O₂
Peso Molecular: 130.48 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004176
Número CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&vid=806e8a981c6efc5ac8cb6d2ce4cc5920e9a30cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C