Print…
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2447-25G C2447-5G
TCIAC2447-25GEA 163 EUR
TCIAC2447-25G TCIAC2447-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 63°C
Número MDL : MFCD03095302
Número CAS: 17282-04-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&vid=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %